VWR® Nitrile Extra Light, Nitrile Gloves
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
112-4193EA 220 DKK
112-4193 112-4197 112-4194 112-4195 112-4196
VWR® Nitrile Extra Light, Nitrile Gloves
Handsker
Disse tynde ambidekstrale handsker er velegnede til brug ved medicinske anvendelser, ved fødevareforarbejdning og til generel anvendelse i eksplosionsfarlige områder.
  • Usteril, pudderfri, noprede fingre
  • Meget tynde: Giver fremragende elasticitet for god bærekomfort
  • Fri for phthalater/blødgørere og allergifremkaldende latexproteiner; særligt hudvenlige for brugere med latexallergi
  • Oprullede manchetter. der gør det let at tage handsken på
  • Tynde med noprede fingerspidser for et fremragende greb
Certificeringer: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, EN 455 1-4; ASTM D6319, ASTM F1671; MDR Class 1; PPE Cat. III
Food contact approved.
Advarsel: * Thickness is double measured, minimum values