Potassium chloride standard solution
Leverandør: Hach
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2714349 2974426 2974226 2974326
HACH2714349EA 649 DKK
HACH2714349 HACH2974426 HACH2974226 HACH2974326
Potassium chloride standard solution
Standarder Ledningsevne standarder
For calibrations/accuracy checks on conductivity/salinity meters.