Kjeldahl-tabletter
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.10958.0250 1.10958.1000 1.15348.0250 1.15348.1000 1.17958.0250 1.16469.0250 1.16469.1000 1.18348.0250 1.18469.0250
1.10958.0250EA 1820 DKK
1.10958.0250 1.10958.1000 1.15348.0250 1.15348.1000 1.17958.0250 1.16469.0250 1.16469.1000 1.18348.0250 1.18469.0250
Kjeldahl-tabletter
Destruktionssystemer Kjeldahl, Tabletter og Reagenser
Ud over de almindelige Kjeldahl-tabletter på 5 g, der tilføjes som katalysator til destruktionsprocessen, kan Merck Millipore tilbyde tabletter på 3,5 g. Det giver den nødvendige fleksibilitet til at finde den optimale indstilling af forholdet mellem katalysator og svovlsyre.
  • Tabletterne på 3,5 g er egnede til mikronedbrydning
  • Brugervenlig PE-pakningskoncept