Partikelfiltrerende halvmasker, til engangsbrug, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Leverandør: UVEX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8733.220 8733.200 8732.200 8732.100 8762210 8787212 8762220 87212110 8762100 8788313 8762200
111-2611EA 22.9 DKK
111-2611 111-2536 111-2610 111-2608 UVEX8762210 UVEX8787212 UVEX8762220 UVEX87212110 UVEX8762100 UVEX8788313 UVEX8762200
Partikelfiltrerende halvmasker, til engangsbrug, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Åndedrætsværn Engangsmasker Partikelmasker
Disse åndedrætsværn er udstyret med sømløs bøjle, der giver en komfortabel og sikker pasform, og kanter af blødt materiale, der giver større komfort og brugertolerance. Maskerne opfylder kravene i dolomitstøvtesten. Designet sikrer overensstemmelse med uvex-briller.
  • Det nyskabende ori-nasale design af næsebro og den bløde pakning svøber sig om enhver ansigtsform
  • Udåndingsventil til nem udskiftning af luftstrøm, som reducerer opbygningen af varme og fugt inden i masken
  • Justerbar næseklemme sikrer en fremragende individuel pasform
  • Øvre ansigtstætning giver både sikker placering og komfort
  • Aktivt kulfilter, velegnet til anvendelse ved svejsning
  • Blød skumtætningslæbe mindsker risikoen for lækage og fremmer korrekt pasform (FFP3-modeller)
Farve: Hvid