L(+)-Lysin monohydrochlorid
Leverandør: G Biosciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
RC-066 RC-067
RC-066EA 649 DKK
RC-066 RC-067
L(+)-Lysin monohydrochlorid
L(+)-Lysin monohydrochlorid
Formel: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00064564
CAS-nummer: 657-27-2
EINECS: 213-091-9