Diethyl pyrocarbonat
Leverandør: G Biosciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
RC-042 RC-041
RC-042EA 2480 DKK
RC-042 RC-041
Diethyl pyrocarbonat
Diethyl pyrocarbonat
Formel: O(COOC₂H₅)₂
Molekylvægt: 162.14 g/mol
Kogepunkt: 93
Massefylde: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 69
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009106
CAS-nummer: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088