Tween® 80
Leverandør: G Biosciences
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
786-519
786-520
786-519EA
1440
DKK
786-519
786-520
Tween® 80
Tween® 80
Tween® 80 for solubilising membrane proteins during isolation of membrane-protein complexes.
Smeltepunkt:
-21 |
MDL Number:
MFCD00082107 CAS-nummer: 9005-65-6 Merck Index: 13,07664 |