SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ narc™-1 og narc™-2
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7225-04EA 0 DKK
7225-04 7221-03
SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ narc™-1 og narc™-2
Kromatografikolonner
Standard ultrarene PP SPE kolonner anvendes til prøver fra 0,2 til 10 ml når der ønskes standard hastighed, genindvinding og endelig koncentration. Disse kolonner er ideelle til separation af narkotiske stoffer og små molekyler. Kolonner er vakuumpakket for at fastholde sorbentydelse. De optimerede rundfalsede rør og frits er fremstillet af ultrarene polymerer. Rørene passer de fleste processorer og stativer.
  • Siliciumbaserede
  • Ekstraktion af forbindelser fra prøveopløsningsvolumener fra nogle få hundrede µl op til 1 L
  • Behandling ved vakuum, positiv tryk