Forpakkede analytiske kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7105-01EA 31230 DKK
7105-01 7098-00 7104-00 7116-00 7159-05 7098-01 7159-00
Forpakkede analytiske kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND®
Kromatografikolonner
Biokromatiske kolonner for analytiske og forberedende HPLC, lavtryks LC og batchoprensning.
BAKERBOND® er en familie af siliciumbaserede produkter udviklet for optimal ydelse, reproducerbarhed og skalerbarhed. BAKERBOND® bondede faser er syntetiserede gennem trifunktionelle silankemi for et lag af flere carbon-siloxane kovalente lag på overfladen af siliciumpartiklerne. De resulterende bondede faser er af polymerisk type, leverer øget modstand mod hydrolyse, større stabilitet ved ekstreme pH, og reduceret silanol interaktioner for højere genindvinding og mindre rester.