Narrow pore prep packings, J.T. Baker® BAKERBOND®
Leverandør: AvantorSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Pakningsmateriale for lavtryks præparation og flash kromatografi. Kemisk stabil fra pH 2 til 8,5. De skades ikke ved brug af rengøringsmidler og antimikrobielle agenter som natriumazid, vandige opløsninger af trifluoreddikesyre og eddikesyre, organiske solventer som metanol og acetonitril, og koncentrerede vandige opløsninger af salte og urea. Pakningerne indeholder partikler af varierende form.