SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-2
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8175-04EA 2570 DKK
8175-04 8175-06
SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-2
Kromatografikolonner
Ultrarene, PP kolonner med BAKERBOND® HPLC medie er udviklet for at spare tid, minimere arbejde og solventvolumener og forbedre ydelse. Det indbyggede filter og højere analytkoncentration kan reducere eller eliminere forfiltrering og koncentrationstrin.
  • Procestid op til ni gange højere end konventionelle SPE kolonner
  • Unik lamineret konfiguration
  • Siliciumbaserede
  • Ekstraktionskolonner for narkomisbrug
Generelle anvendelser: Hydrofobe/basiske analyter (kokain, benzoylecgonine).
Disse SPE kolonner kan benyttes i blandede processer.