SPE glass column processors, J.T. Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7208-00EA 26560 DKK
7208-00 6998-00
SPE glass column processors, J.T. Baker®
Vakuumfælder
Disse glaskolonneprocessorer er specielt designede glasvakuumkamre der tillader samtidig kørsel af flere prøver. Glaskammeret tillader fuld synlighed af prøver hele tiden.
  • Kør flere prøver samtidig
  • Ubegrænset synlighed af prøver
  • Specielt designede glasvakuumkamre
SPE-12G processor tillader kørsel af op til 12 prøver samtidig og inkluderer 12 Luer-type fittings, 12 individuelle flowstyrings stophaner, 12 polypropylen optagningsnåle, en vakuummåler/styring, og et stativsæt der med diverse glasprodukter.
SPE-24G processor tillader kørsel af op til 24 prøver på 20 til 30 minutter og inkluderer 24 Luer-type fittings, 24 individuelle flowstyrings stophaner, 24 polypropylen optagningsnåle, en vakuummåler/styring, og et stativsæt der med diverse glasprodukter.
Leveringsinformation: Begge enheder leveres med vakuummanifold, prøvetagningsstativ med tre støtter, fire højdejusterbare hylder med støtteclips, og en vejledning.