Kemikalieresistente handsker, uvex rubiflex S XG27B / XG35B
Leverandør: UVEX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6056008 6055711 6056009 6056010 6056011 6055710 6055709 6055708 6056007
UVEX6056008EA 1330 DKK
UVEX6056008 112-4568 UVEX6056009 UVEX6056010 UVEX6056011 112-4567 112-4566 112-4565 UVEX6056007
Kemikalieresistente handsker, uvex rubiflex S XG27B / XG35B
Handsker
Den lette sikkerhedshandske med speciel NBR-belægning (nitril-butadien-gummi) og innovativ Xtra Grip-teknologi kombinerer resistens overfor fedt, olie og mange kemikalier med enestående komfort og fleksibilitet. Interlock-foret i bomuld er behageligt på huden og regulerer temperaturen inden i handskerne.
  • Ergonomisk pasform, høj fleksibilitet
  • God resistens over for mange kemikalier
  • Enestående tørt og vådt greb
  • Flerlagskonstruktion for høj modstandstid
  • Høj vanddampabsorption pga. bomuldsforet
Ideel til brug i transportsektoren, i den kemiske industri og i laboratorier.
Thickness: 0,40 mm
Colour: Blue/black
EN 374 (JKL), EN 388 (3121), Cat. III
Certificeringer: EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1:2016 (JKNOPT); Kat. III
OEKO-Tex® Standard 100