(tert-Butyl)methylether 99,0, AnalaR NORMAPUR® ACS
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropan
85027.290EA
432
DKK
85027.290
85027.320
85027.550
85027.460
(tert-Butyl)methylether 99,0, AnalaR NORMAPUR® ACS
(tert-Butyl)methylether
Formel:
(CH₃)₃COCH₃ Molekylvægt: 88.15 g/mol Kogepunkt: 55.2 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –108.6 °C Massefylde: 0.7405 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: −28 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008812 CAS-nummer: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN nummer: 2398 ADR: 3 II Merck Index: 13,06059 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 99.0 % |
IR Spectrum | Passes test |
Colouration | Max. 10 APHA |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Peroxides (as H2O2) | Max. 1 ppm |
Water | Max. 0.05 % |