Snitmodstandsdygtige handsker, uvex C500 foam
Leverandør: UVEX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6049409 6049410 6049411 6049407 6049408
112-4496EA 1580 DKK
112-4496 112-4497 112-4498 112-4494 112-4495
Snitmodstandsdygtige handsker, uvex C500 foam
Handsker
Disse bambus-rayon/Dyneema®/glas/polykarbonat-handsker har en HPE Soft Grip-skumbelægning på håndfladen og fingrene. Bamboo TwinFlex®-teknologien sikrer maksimal modstandsdygtighed mod snit, fremragende slidstyrke og fremragende bærekomfort. Velegnede til multiberøringshandlinger ved industrielle monitorer.
  • Modstår kontaktvarme op til 100 °C
  • Fremragende smidighed, høj slidstyrke
  • Enestående bærekomfort og berøringsfølsomhed med innovativ SoftGrip-belægning
  • Højeste snitmodstandsniveau
  • Silikonefri ifølge tryktest
  • Fugtsikker
Typiske anvendelser omfatter: bilindustrien, byggeri, bryggeri/drikkevareindustrien, glasindustrien, vedligeholdelse/servicering, metalindustrien, montagearbejde, papirindustrien, shipping/logistik, transportarbejde.
Colour: Lime/anthracite
EN 388 (4542)
Certificeringer: EN 388:2016 (4X42C)
OEKO-Tex® Standard 100