SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C8
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7087-06EA 2440 DKK
7087-06 7087-02 7087-26 7087-03
SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C8
Kromatografikolonner
BAKERBOND spe™ kolonner er engangs PP kolonner pakket med højkapacitets sorbenter indeholdt mellem to 20 µm PE frits.
  • Siliciumbaserede
  • Ekstraktion af forbindelser fra prøveopløsningsvolumener fra nogle få hundrede µl op til 1 L
  • Behandling ved vakuum, positiv tryk eller centrifugering
Generelle anvendelser: Ikke ionisk, non polare til moderat polare analytter.
Disse SPE kolonner kan bruges i omvendt fase processer.
Emballering: Visse kolonner kan leveres i en folieforet fibertromle kaldet Jumbo Pack. Kolonnerne er løst pakket i folieforing for at eliminere besværet ved åbning af individuelle poser.