SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SiOH
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7086-03EA 1510 DKK
7086-03 7086-01 7086-06 7086-02 7086-23 7086-26 7337-08 7086-08 7337-07 7086-07
SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SiOH
Kromatografikolonner
BAKERBOND spe™ kolonner er engangs PP kolonner pakket med højkapacitets sorbenter indeholdt mellem to 20 µm PE frits.
  • Siliciumbaserede
  • Ekstraktion af forbindelser fra prøveopløsningsvolumener fra nogle få hundrede µl op til 1 L
  • Behandling ved vakuum, positiv tryk eller centrifugering
Generelle anvendelser: Polare analytter fra non polare solventer som hydrocarboner og mindre polare estere og ethere.
Disse SPE kolonner kan benyttes i adsorptionsprocesser.
Emballering: Visse kolonner kan leveres i en folieforet fibertromle kaldet Jumbo Pack. Kolonnerne er løst pakket i folieforing for at eliminere besværet ved åbning af individuelle poser.