Beskyttelsesbriller, uvex astrospec 2.0
Leverandør: UVEX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9164.387 9164.065 9164.275 9164.187 9164.285
111-1667EA 231 DKK
111-1667 111-1641 111-1642 UVEX9164.187 111-2401
Beskyttelsesbriller, uvex astrospec 2.0
Briller
Nye briller med moderne design af den gennemprøvede klassiker med en stor panoramalinse i polykarbonat med integrerede sidebeskyttere og panoramasidearme.
  • Bløde ørepuder sørger for en sikker og trykfri pasform, selv når de bæres i længere perioder
  • Maksimal bærerkomfort for alle ansigtsformer pga. fleksible 2K sidearme og hældning
  • Ventilation med labyrinttætning forbedrer klimaet omkring øjnene for øget komfort
  • Panoramalinse i polykarbonat med integrerede sidebeskyttere for optimal dækning af øjnene
  • Kan foldes fladt sammen
Certificeringer: EN 160, EN 170