Beskyttelsesbrille, Rush+
Leverandør: Bollé Safety
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
RUSHPPSI RUSHPTWI RUSHPPSF RUSHPPSIB RUSHPPSIO RUSHPPSIG RUSHPFSPSI RUSHPCSP RUSHPSPSFG RUSHPSPSIS RUSHPSCSPL
111-1617EA 102 DKK
111-1617 111-1619 111-1618 111-1621 111-1624 111-1620 BOLERUSHPFSPSI BOLERUSHPCSP BOLERUSHPSPSFG BOLERUSHPSPSIS BOLERUSHPSCSPL
Beskyttelsesbrille, Rush+
Briller
Modellen RUSH+ har et ultra-sportsligt design med sine co-indsprøjtede og ultra-fleksible brillestænger og kan tilpasses 100%.
  • Beskyttelse foroven
  • Co-indsprøjtede ultra-flex brillestænger
  • Skridsikker justerbar bro
Fås med Twilight-teknologi: ESP med dobbelt anti-dugbelægning på begge sider af linserne. Med Platinum-teknologi giver en permanent belægning på begge sider af linserne disse en høj modstandsdygtighed overfor ridser (1,4 cd/m²) og overfor de mest aggressive kemikalier, og forsinker indtræden af dug i 2 minutter. Designet til brug i svagt lys, og forbedrer kontrasten. Lystransmissionsraten er perfekt til udendørs brug, især tidligt om morgenen og sent om aftenen. Twilight filtrerer 76% af blåt lys.
Certificeringer: EN 166 FT