Skærefaste handsker, Check and Go Green PU 5
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2332545/8 2332545/10 2332545/7 2332545/9 2332545/11
112-4657EA 0 DKK
112-4657 112-4654 112-4656 112-4658 112-4655
Skærefaste handsker, Check and Go Green PU 5
Handsker
Disse strikkede handsker af polyamid/HPPE fibre/elastan og glasfibre (udvendigt) har en grøn PU-belægning på håndfladen. Ideel til håndtering af skarpe dele i olierede eller fedtede miljøer.
  • Tæt strik (13 gauge) giver handsken perfekt støtte, begrænser indtrængen af snavs og giver god fingerfornemmelse
  • Ventileret håndryg optimerer åndbarheden
  • PU-belægning på håndfladen og fingerspidserne giver fremragende slidstyrke og beskyttelse mod olie
  • Kompositfiber fuldt beskyttet af polyamid øger modstandsdygtigheden mod snit
  • Farvekodning oven på hånden og belægningens farve hjælper sikkerhedschefen og medarbejderne med visuelt at genkende omfanget af snitbeskyttelse
Typiske anvendelsesområder omfatter: Automobil- og reservedelsproduktion, flykonstruktion og byggebranchen, catering, energi og elektricitet, glasindustrien, metal- og papir-industrien, logistik og vedligeholdelse.
Gauge: 13
Colour: White/green
EN 388 (4543); Cat. II
Certificeringer: EN 388:2016 (3X43C); Kat. II