Beskyttelsesbriller, IRI-s
Leverandør: Bollé Safety
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
IRIPSI IRIDPSI2.5 IRIPSF IRIDPSI1.5 IRIDPSI3 IRIDPSI2
111-1751EA 138 DKK
111-1751 111-1756 111-1750 111-1753 111-1755 111-1754
Beskyttelsesbriller, IRI-s
Briller
These universal safety glasses are ultra-modular and adaptable to every individual thanks to the B-Flex shape memory bridge.
  • Drejelige, skridsikre og ergonomisk brillestænger
  • Den bløde B-Flex-bro er fuldt justerbar og passer perfekt til alle ansigter takket være materialet med formhukommelse
  • Dugfri belægning (på begge sider af linserne) forebygger tildugning under udfordrende betingelser
  • Fås også med dioptriske korrigerende linser
  • Fås med eller uden læseområde (kun klar version)
Vægt: 27 g
Certificeringer: EN 166, EN 170