PCR Plader, 96-brønds
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
781350 781400 781354 781357 781373 781374 781372 781375 781376 781377 781378 781368 781371 781369 781366 781367
211-0327EA 2190 DKK
211-0327 211-0002 731-0167 731-0163 732-2933 732-2934 732-2932 732-2882 732-2935 732-2936 732-2937 732-2929 732-2931 732-2930 732-2927 732-2928
PCR Plader, 96-brønds
Mikroplader PCR plader
PP.
  • Design med ultratynde vægge muliggør konstant, hurtig og præcis varmeoverførsel
  • Beholderens indre er glat, hvilket forringer enzymers og nukleinsyrers mulighed for at binde sig til væggene
  • Præget alfanumerisk kodning og blåt stempel
  • Hævede brøndkanter reducerer risikoen for krydskontaminering og giver en tæt forsegling i forbindelse med den matchende forseglingsmåtte
  • DNase-, DNA- og RNase-fri
  • Autoklaverbar 121 °C
96-well non skirted PCR plates are suitable for most commercially available thermal cyclers. Plates have blue alphanumeric code and cut corner marking.
96-well semi-skirted PCR plates can easily be labelled or tagged with a barcode. Plates have blue alphanumeric code and cut corner marking.
96-well skirted PCR plates are especially rigid, and are optimally suited for use with automatic pipetting systems and for being transported. Plates have black alphanumeric code, with no additional markings on the cut corner.