Urine sample container
Leverandør: SARSTEDT
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
77.577 77.582
SARS77.577EA 0 DKK
SARS77.577 SARS77.582
Urine sample container
Kliniske diagnose systemer Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
Container made of PE, opaque, white with black HDPE screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
For collection and storage of urine.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904