Natriumchlorid for water softening
Leverandør: SMEG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
980103 SALE
SMEG980103EA 366 DKK
SMEG980103 SMEGSALE
Natriumchlorid for water softening
Sodium chloride
Formel: NaCl
Molekylvægt: 58.44 g/mol
Kogepunkt: 1413
Smeltepunkt: 801
MDL Number: MFCD00003477
CAS-nummer: 7647-14-5
Merck Index: 14,08599