SPE kolonner, polymerbaserede, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SDB
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7519-05EA 1430 DKK
7519-05 7519-22 7523-05 7519-02 7609-02 7519-00 7519-01 7519-22T 7519-25 7523-02 7523-22
SPE kolonner, polymerbaserede, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SDB
Kromatografikolonner
Fast faseekstraktion, som prøveforberedelsesteknik, kræver ofte stationære faser der er stabile over hele pH omfanget. Styrene-divinylbenzene (SDB) copolymer sorbent kan forbedre kvaliteten af prøveforberedelsen.
Fremragende strukturelle mekaniske og kemiske egenskaber, emballagerenhed og belastningsevne, samt stabilitet for SDB sorbent, tilbyder forbedret oprensning og prækoncentration af prøve. Denne SDB polymere sorbent er en højeffektiv og selektiv SDB sorbent med høj kapacitet. Den tillader høj genindvinding og reproducerbarhed for resultater, selv i SPE med forbindelser af forskellige polariteter.