SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18 PolarPlus®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7466-07EA 1800 DKK
7466-07 7466-08 7466-06 7466-04 7466-01 7466-03 7466-10
SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18 PolarPlus®
Kromatografikolonner
BAKERBOND spe™ kolonner er engangs PP eller glaskolonner pakket med højkapacitets sorbenter indeholdt mellem to 20 µm PE frits. BAKERBOND spe™ C18 PolarPlus® kolonner benyttes når BAKERBOND spe™ C18 leverer lave resultater for meget polare (der er vandopløselige) forbindelser.
  • Siliciumbaserede
  • Ekstraktion af forbindelser fra prøveopløsningsvolumener fra nogle få hundrede µl op til 1 L
  • Behandling ved vakuum, positiv tryk eller centrifugering
  • Leverer op til 10 gange højere resultater for polare forbindelser end BAKERBOND spe™ C18
Generelle anvendelser: Generelle lægemidler (polar, basic og sure) i serum, urin og vandprøver, terapeutisk lægemiddelovervågning f.eks. antidepressiver og antipsykotiske lægemidler, sure, polare pesticider i vandprøver.
Disse SPE kolonner kan bruges i omvendt fase processer.