Sample containers, with screw cap
Leverandør: DELTALAB
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
409752 409756 409756.B
DELT409752EA 1650 DKK
DELT409752 DELT409756 DELT409756.B
Sample containers, with screw cap
Prøvecontainere Allround kasser
Ultra clear PP containers with PE leak proof screw cap and PS spoon.
  • Graduated in 100 ml increments
  • Frosted panel on side for easy writing
  • Good chemical and temperature resistance
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904