Sample container with screw cap
Leverandør: DELTALAB
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
409511 409711 409702 409726 409701 409726.G
216-4051EA 1430 DKK
216-4051 216-4052 216-4100 DELT409726 DELT409701 DELT409726.G
Sample container with screw cap
Prøvecontainere Allround kasser
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
  • With or without label
  • Blue containers are ideal for photosensitive samples
  • Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904