Scoops
Leverandør: LAMAPLAST
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
64 65 63 62
LAMA64EA 56.1 DKK
LAMA64 LAMA65 LAMA63 LAMA62
Scoops
Øser
These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.
  • For withdrawal of solid and granulates samples
  • Rounded bottom
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904