Lotion soaps, Nature
Leverandør: Plum Safety
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1786 1795
PLUM1786EA 280 DKK
PLUM1786 PLUM1795
Lotion soaps, Nature
Hudpleje Sæber og huden rensemidler
Natural mild, gentle cream soap for normal and frequent hand washing, where special consideration is given to the skin and the environment.
  • With the Swan label
  • Without colourants or perfume
  • For dispenser systems: CombiPlum Electronic (1 L) and MP2000 (1,4 L)
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904