SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7020-01EA 3280 DKK
7020-01 7020-02 7020-06 7020-07 7020-03 7020-08 7334-03 7334-06 7334-07 7020-27 7020-26 7020-23 7020-00 7020-13 7334-04 7334-08
SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18
Kromatografikolonner
BAKERBOND spe™ kolonner er engangs PP eller glaskolonner pakket med højkapacitets sorbenter indeholdt mellem to 20 µm PE frits.
  • Silica based
  • Extraction of compounds from sample solution volumes ranging from a few hundred µl up to 1 L
  • Processing by vacuum or positive pressure
Generelle anvendelser: Ikke ionisk, non polare til moderat polare analytter.
Disse SPE kolonner kan bruges i omvendt fase processer.
Emballering: Visse kolonner kan leveres i en folieforet fibertromle kaldet Jumbo Pack. Kolonnerne er løst pakket i folieforing for at eliminere besværet ved åbning af individuelle poser.