Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96-well, 250 µl
Leverandør: EPPENDORF
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0030128.575 0030128.613 0030128.605 0030128.591 0030128.583 0030128.869 0030129.326 0030129.334 0030133.366 0030133.374 0030133.390 0030133.404 0030129.610
732-0106EA 1150 DKK
732-0106 391-2053 391-2052 391-2051 391-2050 737-0165 737-0181 737-0182 713-0020 731-0474 713-0022 713-0023 EPPE0030129.610
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96-well, 250 µl
Mikroplader PCR plader
PP-brønde med PC-plade skirted. Pladens stivhed er med til at gøre den velegnet til robothåndtering, og brøndene af PP har en inaktiv og ikke-fugtig overflade, som forhindrer DNA, RNA og enzymer i at binde. De meget tynde vægge sikrer optimal varmeoverførsel til prøven. Alle pladerne kan autoklaveres og certificeret fri for RNase, DNase eller humant DNA.
  • One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance
  • Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample
  • Exceptionally solid