Screw caps for screw neck vials
Leverandør: DELTALAB
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
918000 922000 928000
DELT918000EA 2510 DKK
DELT918000 DELT922000 DELT928000
Screw caps for screw neck vials
Låg Låg til kromatografirør
These screw caps are made of autoclavable PP.
  • Internal silicone joint of pharmaceutical quality