Arbejdssko, træsko, de originale, 7030/7031
Leverandør: Abeba
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7030/39 7030/40 7030/41 7030/46 7030/47 7031/37 7031/42 7031/35
ABEB7030/39EA 330 DKK
ABEB7030/39 ABEB7030/40 ABEB7030/41 ABEB7030/46 ABEB7030/47 114-8151 114-8156 114-8149
Arbejdssko, træsko, de originale, 7030/7031
Sko og støvler
Antistatisk træsko fremstillet af glat eller perforeret overlæder og en sål med kryds-/cirkelprofil, som er resistent overfor animalske fedtstoffer, olie og brændstof.
  • Læderindersål
  • Sanitized® behandling, som mindsker lugtgener og bakterievækst
  • Sammenfoldelig og justerbar hælrem
Colour: Black
Farve: Sort
Certificeringer: EN ISO 20347:2012, TÜV GS-testet; OB, FO, SRC.