Slide boxes
Leverandør: DELTALAB
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
19276.1 19277.1
631-9710EA 93.7 DKK
631-9710 631-9711
Slide boxes
Æsker til objektglas
Stackable items to gain space on the bench.
  • Translucent lid to see if the box is empty or not
  • No numbering of the slots