Reaction block systems for RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic and RET control-visc magnetic hotplate stirrers
Leverandør: IKA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
25000627 25000628 25000629 25000630 25000631 25000632 25000633 25000634 25000636 25000637 25000626 25000639 25000641 25000642 25000644 25000645 25000832 25000833 25000834 25000638 20007954 25003280
442-0977EA 699 DKK
442-0977 442-0978 442-0973 442-0974 442-0975 442-0969 442-0970 442-0984 442-0962 442-0963 442-0976 442-0983 442-0966 442-0964 442-0967 442-0965 442-0985 442-0982 442-0981 442-0968 IKAA20007954 IKAA25003280
Reaction block systems for RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic and RET control-visc magnetic hotplate stirrers
Bloktermostater Blokke
Reaktionsblokkene giver mulighed for at udføre syntese i rundbundede kolber ved temperaturer op til 180 °C, uden behov for oliebade. Systemet sikrer optimal varmeoverførsel fra varmepladen og direkte ind i mediet. Der garanteres også ensartet blanding, da der ikke er nogen interferens til magnetfeltet fra aluminiumsblokkene. Reaktionsblokkende fås i forskellige størrelser fra 100 ml til 5000 ml, og der fås indsatser til rundbundede kolber i størrelsen 10 ml til 3000 ml. På grund af de mange indsatser kan systemet bruges til mange forskellige opgaver med RCT, RET - og RH line-serierne af magnetomrørere med varmeplade.
  • Sikker og ren syntese i rundbundede kolber ved temperaturer op til 180 °C
  • Ensartet blanding
  • Meget nøjagtig, direkte varmeledning ind i reaktionsblokkende
  • PTFE-belægningen forhindrer fastbrænding og garanterer systemets sikkerhed