Pipette Boxes, Square
Leverandør: Köhler Technische Produkte
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
612-2044EA 817 DKK
612-2044 612-2045 KOEHW-1150 612-2041 612-2042 612-2043
Pipette Boxes, Square
Bokse Beholdere til Pipettesterilisering
Anodized aluminium boxes with silicone insert for the protective storage of pipettes.
  • With slip-on cover
  • Autoclavable up to 180 °C