Monomethyl succinate 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H59722.14 H59722.22
H59722.14EA 888 DKK
H59722.14 H59722.22
Monomethyl succinate 95%
Monomethyl succinate
Formel: C₅H₈O₄
Kogepunkt: 151 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 54…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002788
CAS-nummer: 3878-55-5
EINECS: 223-408-2