2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H59878.09 H59878.18
H59878.09EA 959 DKK
H59878.09 H59878.18
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride 98%
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride
Formel: C₅H₉ClN₂S
Smeltepunkt: 273…274 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012711
CAS-nummer: 71574-33-9