4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2-chloro-4-trifluoromethylbenzene
H61978.06 H61978.14
H61978.06EA 677 DKK
H61978.06 H61978.14
4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride ≥98%
4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrClF₃
Molekylvægt: 259.45 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00673985
CAS-nummer: 402-04-0