(±)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)acetic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H59921.14 H59921.22
H59921.14EA 1350 DKK
H59921.14 H59921.22
(±)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)acetic acid ≥98%
(±)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₈ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049328
CAS-nummer: 6212-33-5