2-Amino-6-chloropyrazine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61934.22 H61934.14
H61934.22EA 3710 DKK
H61934.22 H61934.14
2-Amino-6-chloropyrazine 95%
2-Amino-6-chloropyrazine
Formel: C₄H₄ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00055024
CAS-nummer: 33332-28-4