7-Fluorooxindole 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61511.MD H61511.03 H61511.06
H61511.MDEA 593 DKK
H61511.MD H61511.03 H61511.06
7-Fluorooxindole 95%
7-Fluorooxindole
Formel: C₈H₆FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179608
CAS-nummer: 71294-03-6
EINECS: 676-237-4