Actinomycin D ≥98%
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11421-5 11421-10
CAYM11421-5EA 1410 DKK
CAYM11421-5 CAYM11421-10
Actinomycin D ≥98%
Actinomycin D
Formel: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Molekylvægt: 1255.5 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00005033
CAS-nummer: 50-76-0
UN nummer: 3462
ADR: 6.1 II