Ponceau S
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Hydroxy-4-(2-sulpho-4-[4-sulphophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulphonic acid sodium salt, CI 27195, Ponceau, 3-Hydroxy-4-((2-sulpho-4-((4-sulphophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonic acid, tetrasodium salt
14330-25 14330-50 14330-100
CAYM14330-25EA 788 DKK
CAYM14330-25 CAYM14330-50 CAYM14330-100
Ponceau S
Ponceau S
Formel: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Molekylvægt: 760.56 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003892
CAS-nummer: 6226-79-5
EINECS: 228-319-2