9-Bromo-1-nonanol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 9-Bromononan-1-ol
H61393.06 H61393.14
H61393.06EA 804 DKK
H61393.06 H61393.14
9-Bromo-1-nonanol ≥98%
9-Bromo-1-nonanol
Formel: C₉H₁₉BrO
Molekylvægt: 223.15 g/mol
Kogepunkt: 125…126 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 33…35 °C
Flammepunkt: 109 °C (228 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063348
CAS-nummer: 55362-80-6