Tetracyclin, HCl
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
14328-10 14328-25 14328-50
CAYM14328-10EA 757 DKK
CAYM14328-10 CAYM14328-25 CAYM14328-50
Tetracyclin, HCl
Tetracyclin, HCl
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Molekylvægt: 480.9 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078142
CAS-nummer: 64-75-5
EINECS: 200-593-8