Ampicillin, natriumsalt
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt
14417-100 14417-500 14417-25 14417-50
CAYM14417-100EA 3140 DKK
CAYM14417-100 CAYM14417-500 CAYM14417-25 CAYM14417-50
Ampicillin, natriumsalt
Ampicillin, natriumsalt
Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Molekylvægt: 371.39 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064313
CAS-nummer: 69-52-3
EINECS: 200-708-1