Malonyldichlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 97%
CAS No.: 1663-67-8
Molecular Formula: C3H2Cl2O2
Formula Weight: 140.95
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 53-55°/19mm
Beilstein Reference: 774044
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000735
Formel:
C₃H₂Cl₂O₂ Kogepunkt: 53…55 °C (19 mmHg) Massefylde: 1,449 Flammepunkt: 47 °C (117 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000735 CAS-nummer: 1663-67-8 EINECS: 216-772-9 UN nummer: 2920 ADR: 8,II |