2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on ≥95.0% (by NMR)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T1099-25ML T1099-500ML
TCIAT1099-25MLEA 140 DKK
TCIAT1099-25ML TCIAT1099-500ML
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on ≥95.0% (by NMR)
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on
Formel: C₇H₁₀O₃
Kogepunkt: 77°C
Flammepunkt: 86°C
MDL Number: MFCD00040468
CAS-nummer: 5394-63-8
EINECS: 226-403-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf5e90595169b6d16a88bd5a54be27eda89835c1&vid=bf5e90595169b6d16a88bd5a54be27eda89835c1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid to cloudy liquid
Purity (NMR) min. 95.0 %